Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD4E17 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD4E17 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)6-4-8-7(11-5-6)2-3-10-8/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
JZFTWMGTLMPFEL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
