Merck
BDPH9BCD4E6D
Bide Pharmatech
Methyl 2-amino-6-chloroisonicotinate
Synonim(y):
methyl 2-amino-6-chloroisonicotinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4E6D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
MYBUXYUDDLFCPJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)