Merck
BDPH9BCD4E7B
Bide Pharmatech
(4-Bromophenyl)diphenylphosphine
Synonim(y):
(4-bromophenyl)(diphenyl)phosphine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H14Br1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4E7B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H14BrP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Inchi Key
YNLBCLNFEOKEHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)