Merck
BDPH9BCD4E9C
Bide Pharmatech
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carboxylic acid
Synonim(y):
1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4E9C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-3-5-1-2-9-7(5)4-10-6/h1-4,9H,(H,11,12)
Inchi Key
GMCCMHXRFLJCMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)