Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4E9D

Bide Pharmatech

tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H22O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4E9D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-5-4-6-12(14)8-13-9-12/h13H,4-9H2,1-3H3

Inchi Key

MYPWDUFYPPMTKQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów