Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4EBF

Bide Pharmatech

4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

Synonim(y):

4-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD4EBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H3N2S1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4EBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H

Inchi Key

TYXKOMAQTWRDCR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów