Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4EE2

Bide Pharmatech

9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-10-bromoanthracene

Synonim(y):

9-(biphenyl-4-yl)-10-bromoanthracene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD4EE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C26H17Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4EE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C26H17Br/c27-26-23-12-6-4-10-21(23)25(22-11-5-7-13-24(22)26)20-16-14-19(15-17-20)18-8-2-1-3-9-18/h1-17H

Inchi Key

VCJIOUBBOCVHPE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów