Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4EE7

Bide Pharmatech

2-(4,4-Dimethylcyclohexyl)acetaldehyde

Synonim(y):

2-(4,4-dimethylcyclohexyl)acetaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H18O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4EE7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H18O/c1-10(2)6-3-9(4-7-10)5-8-11/h8-9H,3-7H2,1-2H3

Inchi Key

YEACCBWVDDIELV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów