Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4F2A

Bide Pharmatech

2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol

Synonim(y):

2-amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H10O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4F2A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H10ClNO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(10)5-11/h1-4,8,11H,5,10H2

Inchi Key

HLXHAXFWWGYXQW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów