Merck
BDPH9BCD4F2E
Bide Pharmatech
2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine
Synonim(y):
2,2-diethoxy-N-ethylethanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H19O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4F2E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H19NO2/c1-4-9-7-8(10-5-2)11-6-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Inchi Key
YSCNYKGRVUVJHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)