Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4FA0

Bide Pharmatech

Methyl 2-amino-2-iminoacetate hydrochloride

Synonim(y):

methyl amino(imino)acetate hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C3H7O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4FA0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C3H6N2O2.ClH/c1-7-3(6)2(4)5;/h1H3,(H3,4,5);1H

Inchi Key

YPQCCPFTUFSOSU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow to pale pink Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów