Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD50C2

Bide Pharmatech

6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid

Synonim(y):

6-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H4O2N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD50C2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H4BrN3O2/c8-4-1-9-7-10-2-5(6(12)13)11(7)3-4/h1-3H,(H,12,13)

Inchi Key

DIOGTIVUKTZYTE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów