Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD539B

Bide Pharmatech

5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine

Synonim(y):

5-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCD539B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H11N3/c1-3-6-5(7)4-8-9(6)2/h4H,3,7H2,1-2H3

Inchi Key

LTBJIMCRWXQMMM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów