Merck
BDPH9BCD54DA
Bide Pharmatech
2-Amino-5-methoxyphenol hydrochloride
Synonim(y):
2-amino-5-methoxyphenol hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD54DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H9NO2.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4,9H,8H2,1H3;1H
Inchi Key
ZXJIQOBYRBTOLH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow red - Greyish red - Red or Gray
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)