Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD555D

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H12O2N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCD555D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H12ClN3O2/c1-11(2,3)17-10(16)7-4-6-8(12)13-5-14-9(6)15-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14,15)

Inchi Key

ZRISKYMQDIAOHD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów