Merck
BDPH9BCD575E
Bide Pharmatech
2-(3-Butoxy-2-chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonim(y):
2-(3-butoxy-2-chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H24O3Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCD575E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H24BClO3/c1-6-7-11-19-13-10-8-9-12(14(13)18)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h8-10H,6-7,11H2,1-5H3
Inchi Key
ZOBAOGZKOSXARX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)