Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD58F7

Bide Pharmatech

(4-(Difluoromethoxy)phenyl)boronic acid

Synonim(y):

4-(difluoromethoxy)phenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7O3F2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.94
MDL number:
Produkt BDPH9BCD58F7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H7BF2O3/c9-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)8(11)12/h1-4,7,11-12H

Inchi Key

MFZNJRNTHPKCFY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów