Merck
BDPH9BCD59DF
Bide Pharmatech
3-(2,4-Dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
Synonim(y):
3-(2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD59DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-6-5-10-7(2)8(6)3-4-9(11)12/h5,10H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
SAGABBLUUSFKNW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)