Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5A4F

Bide Pharmatech

Ethyl 4,6-dibromo-1H-indole-2-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 4,6-dibromo-1H-indole-2-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H9O2N1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5A4F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H9Br2NO2/c1-2-16-11(15)10-5-7-8(13)3-6(12)4-9(7)14-10/h3-5,14H,2H2,1H3

Inchi Key

HMPGIFCHAVWJIT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów