Merck
BDPH9BCD5CCD
Bide Pharmatech
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Synonim(y):
1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5CCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10(13)8-1-2-9-6-11-4-3-7(9)5-8/h1-2,5,11H,3-4,6H2,(H,12,13)
Inchi Key
QEMYLDYQDFRTRT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)