Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5CEF

Bide Pharmatech

2-Bromo-5-methoxypyridine

Synonim(y):

2-bromo-5-methoxypyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD5CEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H6O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5CEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H6BrNO/c1-9-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3

Inchi Key

WULVUFYZVYHTFX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless or white to yellow to brown or pale-blue solid or liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów