Merck
BDPH9BCD5DCD
Bide Pharmatech
3-(Methoxymethoxy)-2,6-dimethylaniline
Synonim(y):
3-(methoxymethoxy)-2,6-dimethylaniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5DCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-7-4-5-9(13-6-12-3)8(2)10(7)11/h4-5H,6,11H2,1-3H3
Inchi Key
ZUMPNGGMLJOTBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)