Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5FDE

Bide Pharmatech

Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride

Synonim(y):

1,3-oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H7O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5FDE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H6N2O.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1,5H2;1H

Inchi Key

GWGCSOXRJFLPEH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów