Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD602A

Bide Pharmatech

4,6-Dichloro-3-methylbenzofuran

Synonim(y):

4,6-dichloro-3-methylbenzofuran

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6O1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCD602A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H6Cl2O/c1-5-4-12-8-3-6(10)2-7(11)9(5)8/h2-4H,1H3

Inchi Key

UIXOZFFMGRBBHR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów