Merck
BDPH9BCD60EB
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-fluoronaphthalene
Synonim(y):
1-bromo-3-fluoronaphthalene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCD60EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-10-6-8(12)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-6H
Inchi Key
ANIVZBBYWMPEOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)