Merck
BDPH9BCD613D
Bide Pharmatech
3-Methoxypyrrolidine
Synonim(y):
3-methoxypyrrolidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD613D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-7-5-2-3-6-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Inchi Key
BWRWNUQAQPAYCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
pictograms
FlameExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)