Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD615B

Bide Pharmatech

Ethyl 3-oxo-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 3-oxo-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H9O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD615B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H9NO4/c1-2-14-10(13)8-7(12)6-4-3-5-11-9(6)15-8/h3-5,12H,2H2,1H3

Inchi Key

ZZEHSWOSYCXPIE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Powder or crystals

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów