Merck
BDPH9BCD618F
Bide Pharmatech
7-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Synonim(y):
7-bromo-3-methyl-1H-indazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCD618F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-6-3-2-4-7(9)8(6)11-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
WCDHQZBKTKFKRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)