Przejdź do
BDPH9BCD61C0
Bide Pharmatech
3'-Hexyl-[2,2'-bithiophene]-5-carbaldehyde
Synonim(y):
3'-hexyl-[2,2'-bithiophene]-5-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H18O1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.44
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H18OS2/c1-2-3-4-5-6-12-9-10-17-15(12)14-8-7-13(11-16)18-14/h7-11H,2-6H2,1H3
Inchi Key
BNCXZWMQXJGANL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)