Merck
BDPH9BCD62FE
Bide Pharmatech
Methyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate
Synonim(y):
methyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H23O4B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD62FE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H23BO4/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)12-7-9-13-11(10-12)6-8-14(13)15(19)20-5/h7,9-10,14H,6,8H2,1-5H3
Inchi Key
WKGLJBBHFZVGDF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)