Merck
BDPH9BCD64C2
Bide Pharmatech
(Cyclohexylmethyl)boronic acid
Synonim(y):
cyclohexylmethylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H15O2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD64C2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H15BO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7,9-10H,1-6H2
Inchi Key
STYXWXRMARWJRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)