Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD64E9

Bide Pharmatech

1-Chloro-2-(4-iodophenoxy)benzene

Synonim(y):

1-chloro-2-(4-iodophenoxy)benzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H8O1Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCD64E9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H8ClIO/c13-11-3-1-2-4-12(11)15-10-7-5-9(14)6-8-10/h1-8H

Inchi Key

AQMCGEUNFUCHBG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów