Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD6509

Bide Pharmatech

Ethyl 3-formylbenzoate

Synonim(y):

ethyl 3-formylbenzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6509 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H10O3/c1-2-13-10(12)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-7H,2H2,1H3

Inchi Key

XZYGRRSTJVFZLS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów