Merck
BDPH9BCD652B
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Synonim(y):
2-hydroxy-4-methylbenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD652B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4,10H,1H3
Inchi Key
WAFLXCCXXVMUKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)