Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD65EB

Bide Pharmatech

4-Ethyl-2-methylphenol

Synonim(y):

4-ethyl-2-methylphenol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H12O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD65EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H12O/c1-3-8-4-5-9(10)7(2)6-8/h4-6,10H,3H2,1-2H3

Inchi Key

QDQMEHXIUFCIGR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów