Merck
BDPH9BCD677D
Bide Pharmatech
1-Methyl-1H-indole-3-sulfonyl chloride
Synonim(y):
1-methyl-1H-indole-3-sulfonyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCD677D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S/c1-11-6-9(14(10,12)13)7-4-2-3-5-8(7)11/h2-6H,1H3
Inchi Key
AKMBTZLSBMNKPJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)