Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD680C

Bide Pharmatech

2-(4-Chlorobutyl)oxirane

Synonim(y):

2-(4-chlorobutyl)oxirane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H11O1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD680C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H11ClO/c7-4-2-1-3-6-5-8-6/h6H,1-5H2

Inchi Key

VOUIEAZSNLLDLK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów