Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD697D

Bide Pharmatech

4-(Allyloxy)-4-oxobutanoic acid

Synonim(y):

4-(allyloxy)-4-oxobutanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD697D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD697D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H10O4/c1-2-5-11-7(10)4-3-6(8)9/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)

Inchi Key

MBYVZGBOJWAZJZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów