Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD69BB

Bide Pharmatech

3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole

Synonim(y):

3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD69BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD69BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H10N2O/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9-6-7-11-12-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)

Inchi Key

KLPGJCMICASHKV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów