Merck
BDPH9BCD69FD
Bide Pharmatech
3-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Synonim(y):
3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-beta-alanine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD69FD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-15-9-4-6(2-3-8(9)12)7(11)5-10(13)14/h2-4,7,12H,5,11H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
IGHHJKPPALHKMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)