Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD6D8B

Bide Pharmatech

Sodium 4-vinylbenzenesulfonate

Synonim(y):

sodium 4-vinylbenzenesulfonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7O3S1Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6D8B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H8O3S.Na/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1

Inchi Key

XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M

Shipping Temperature

Normal

Purity

90%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Melting Point

≥300°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów