Merck
BDPH9BCD6DC3
Bide Pharmatech
(4-(Oxetan-3-yl)phenyl)methanol
Synonim(y):
(4-(oxetan-3-yl)phenyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6DC3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12O2/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)10-6-12-7-10/h1-4,10-11H,5-7H2
Inchi Key
ALGZKNQBQLBRGP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)