Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD6E4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD6E4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C20H39BrO2/c1-20(2,3)23-19(22)17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-21/h4-18H2,1-3H3
Inchi Key
MVCZYBUUWMFTCP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
