Merck
BDPH9BCD70CE
Bide Pharmatech
2-(2-Bromophenyl)malononitrile
Synonim(y):
2-(2-bromophenyl)malononitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD70CE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-4-2-1-3-8(9)7(5-11)6-12/h1-4,7H
Inchi Key
IBWTZROAJQLQOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)