Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD71DB

Bide Pharmatech

6-Methyl-1H-indene

Synonim(y):

6-methyl-1H-indene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD71DB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H10/c1-8-5-6-9-3-2-4-10(9)7-8/h2-3,5-7H,4H2,1H3

Inchi Key

RIGBUHPGSPCSLT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów