Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD71EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD71EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H21NO3Si/c1-4-14-17(15-5-2,16-6-3)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,4-6,13H2,1-3H3
Inchi Key
TVTRDGVFIXILMY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
