Merck
BDPH9BCD71F2
Bide Pharmatech
Diethyl 2-oxo-3-propylsuccinate
Synonim(y):
diethyl 2-oxo-3-propylsuccinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H18O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD71F2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H18O5/c1-4-7-8(10(13)15-5-2)9(12)11(14)16-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Inchi Key
FQQZGZZZSPUFKV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)