Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD720D

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)piperidine-4-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)piperidine-4-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H28O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.4
MDL number:
Produkt BDPH9BCD720D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H28N2O4/c1-13(2,3)20-11(18)15(7-9-16-10-8-15)17-12(19)21-14(4,5)6/h16H,7-10H2,1-6H3,(H,17,19)

Inchi Key

PPNHBFSESHCUKS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów