Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD7296

Bide Pharmatech

2-Acetyl-4-bromothiophene

Synonim(y):

1-(4-bromo-2-thienyl)ethanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5O1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7296 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H5BrOS/c1-4(8)6-2-5(7)3-9-6/h2-3H,1H3

Inchi Key

HXVLWNKFMNRJED-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów