Merck
BDPH9BCD72BB
Bide Pharmatech
7-Bromo-4,6-dichloro-8-fluoroquinazoline
Synonim(y):
7-bromo-4,6-dichloro-8-fluoroquinazoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H2N2Cl2Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.93
MDL number:
Produkt BDPH9BCD72BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H2BrCl2FN2/c9-5-4(10)1-3-7(6(5)12)13-2-14-8(3)11/h1-2H
Inchi Key
OETZGFXDAJQFQG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)